Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1429E-25G PC1429E-5G
APOSPC1429E-25GEA 705 CZK
APOSPC1429E-25G APOSPC1429E-5G
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Bod varu: 82…83 °C/10mmHg
Hustota: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011722
CAS číslo: 2105-94-4