Tisk…
2-Bromo-5-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
PC1429A-100G
APOSPC1429A-100GEA 5590 CZK
APOSPC1429A-100G
2-Bromo-5-fluorophenol 97%
2-Bromo-5-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Bod varu: 184…186 °C
Hustota: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040939
CAS číslo: 147460-41-1
UN: 3334
ADR: 9,III