Tisk…
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1429-100G PC1429-500G PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA 1410 CZK
APOSPC1429-100G APOSPC1429-500G APOSPC1429-25G
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
MW: 191
Bod varu: 130…131 °C/50mmHg
Bod tání: 42…44 °C
Hustota: 1.717 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010614
CAS číslo: 496-69-5