4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1428G-25G
PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA
2280
CZK
APOSPC1428G-25G
APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₃ MW: 236.00 g/mol Bod tání: 63…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013372 CAS číslo: 320-76-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...