1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC1428D-100G
PC1428D-25G
PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA
744
CZK
APOSPC1428D-100G
APOSPC1428D-25G
APOSPC1428D-500G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₂ Bod varu: 240…241 °C Bod tání: 18…19 °C Hustota: 1,786 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129165 CAS číslo: 364-73-8 |