Tisk…
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC14280-100MG PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA 622 CZK
APOSPC14280-100MG APOSPC14280-250MG
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO₂S
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02956778
CAS číslo: 72850-52-3