Tisk…
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoropyridin-2-ylboronic acid
PC1428-1G PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA 11180 CZK
APOSPC1428-1G APOSPC1428-250MG
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08705712
CAS číslo: 946002-10-4