Tisk…
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1426R-100G PC1426R-25G
APOSPC1426R-100GEA 3230 CZK
APOSPC1426R-100G APOSPC1426R-25G
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆BrF
Bod tání: 33…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051473
CAS číslo: 341-41-3
EINECS: 206-434-9