Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 CZK
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300.9
Bod varu: 48…51 °C
Bod tání: 48…51 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010608
CAS číslo: 105931-73-5