Tisk…
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 1330 CZK
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆BrFO₂
Bod tání: 216…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143267
CAS číslo: 149947-19-3