4-Bromo-4'-fluorobiphenyl 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Bromo-4'-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423J-1G
APOSPC1423J-1GEA
2690
CZK
APOSPC1423J-1G
4-Bromo-4'-fluorobiphenyl 99%
4-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Vzorec:
C₁₂H₈BrF MW: 251,1 g/mol Bod tání: 92…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017954 CAS číslo: 398-21-0 EINECS: 206-909-0 UN: 3152 ADR: 9,II |