Tisk…
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1423I-100G PC1423I-250G PC1423I-25G PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA 1160 CZK
APOSPC1423I-100G APOSPC1423I-250G APOSPC1423I-25G APOSPC1423I-500G
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈BrF
Bod varu: 175 °C/2mmHg
Bod tání: 38…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051716
CAS číslo: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II