Tisk…
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 3310 CZK
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92
Bod varu: 126 °C/19mmHg
Bod tání: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055467
CAS číslo: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III