Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1423GD-1G PC1423GD-25G PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA 1920 CZK
APOSPC1423GD-1G APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈BrClFN
Bod tání: 221…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143426
CAS číslo: 202865-69-8