Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423G-25G PC1423G-5G
APOSPC1423G-25GEA 2650 CZK
APOSPC1423G-25G APOSPC1423G-5G
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇BrFN·HCl
MW: 240,50 g/mol
Bod tání: 254…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143266
CAS číslo: 147181-08-6