Tisk…
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 705 CZK
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Bod varu: 79…80 °C/50mmHg
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042493
CAS číslo: 393-37-3