Tisk…
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 1040 CZK
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 243
Bod varu: 154…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042497
CAS číslo: 40161-54-4