Tisk…
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 622 CZK
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Bod varu: 146 °C
Hustota: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042498
CAS číslo: 130723-13-6