3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC1422-500G
PC1422-100G
PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA
4040
CZK
APOSPC1422-500G
APOSPC1422-100G
APOSPC1422-25G
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Vzorec:
C₇H₃BrF₄ Bod varu: 148…149 °C Hustota: 1,706 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040938 CAS číslo: 68322-84-9 |