Tisk…

3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene

PC1421M-5G PC1421M-100G PC1421M-25G
APOSPC1421M-5GEA 787 CZK
APOSPC1421M-5G APOSPC1421M-100G APOSPC1421M-25G
3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070812
CAS číslo: 144584-67-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR