Tisk…
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 1210 CZK
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Bod varu: 136…143 °C
Hustota: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040937
CAS číslo: 40161-55-5