Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1420M-100G
APOSPC1420M-100GEA 2030 CZK
APOSPC1420M-100G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Bod tání: 74…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143424
CAS číslo: 179897-89-3