Tisk…

3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1420H-100G PC1420H-25G PC1420H-500G
APOSPC1420H-100GEA 2650 CZK
APOSPC1420H-100G APOSPC1420H-25G APOSPC1420H-500G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Bod varu: 134…136 °C/33mmHg
Bod tání: 53…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055432
CAS číslo: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR