Tisk…
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 744 CZK
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
MW: 175
Bod varu: 152…155 °C
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000342
CAS číslo: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III