Tisk…
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1418-25G PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA 7280 CZK
APOSPC1418-25G APOSPC1418-5G
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112549
CAS číslo: 21397-07-9