Tisk…
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
PC1410-500G PC1410-100G
APOSPC1410-500GEA 2480 CZK
APOSPC1410-500G APOSPC1410-100G
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Bod varu: 148…150 °C
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000326
CAS číslo: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III