Tisk…

4-Fluoropyridine hydrochloride 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 4770 CZK
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Vzorec: C₅H₅ClFN
MW: 133,55 g/mol
Bod tání: 110 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234055
CAS číslo: 39160-31-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR