Tisk…
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1402-1G PC1402-250MG PC1402-5G
APOSPC1402-1GEA 1990 CZK
APOSPC1402-1G APOSPC1402-250MG APOSPC1402-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864664
CAS číslo: 1000339-52-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III