Tisk…
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 665 CZK
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Bod varu: 155…157 °C
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000282
CAS číslo: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III