Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1399G-100G PC1399G-25G PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA 870 CZK
APOSPC1399G-100G APOSPC1399G-25G APOSPC1399G-500G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203.01
Bod varu: 230 °C
Bod tání: 23 °C
Hustota: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00070755
CAS číslo: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6