Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 1660 CZK
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203.01
Bod varu: 42 °C/19mmHg
Bod tání: 58…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143261
CAS číslo: 57848-46-1