Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1399-100G PC1399-25G
APOSPC1399-100GEA 1700 CZK
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Bod varu: 138…139 °C/2,5mmHg
Bod tání: 31…33 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042186
CAS číslo: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1