Tisk…
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC1397T-100G PC1397T-250G PC1397T-25G
APOSPC1397T-100GEA 1240 CZK
APOSPC1397T-100G APOSPC1397T-250G APOSPC1397T-25G
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
2-Bromo-4-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Bod varu: 88…89 °C/7mmHg
Bod tání: -27
Hustota: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012014
CAS číslo: 452-08-4