Tisk…
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1397E-100G PC1397E-250G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 827 CZK
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-250G APOSPC1397E-25G
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
4-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Bod varu: 103…108 °C/13mmHg
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010221
CAS číslo: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III