Tisk…
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1396C-10G PC1396C-25G
APOSPC1396C-10GEA 705 CZK
APOSPC1396C-10G APOSPC1396C-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Bod varu: 150 °C/12mmHg
Bod tání: 51…57 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042466
CAS číslo: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0