Tisk…
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 2860 CZK
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.04
Bod varu: 150 °C/12mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077464
CAS číslo: 1006-39-9