Tisk…
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 5560 CZK
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Bod tání: 192…195 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368342
CAS číslo: 1000339-51-4