Tisk…
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetamide
PC1394M-100G PC1394M-500G
APOSPC1394M-100GEA 4570 CZK
APOSPC1394M-100G APOSPC1394M-500G
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061118
CAS číslo: 1009-22-9