Tisk…
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-beta-chloro-4,6-difluorophenetole
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 4140 CZK
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Vzorec: C₈H₆BrClF₂O
Bod varu: 119…122 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068037
CAS číslo: 175203-19-7