Tisk…
2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 10350 CZK
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
Hustota: 1,829 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070751
CAS číslo: 166281-37-4