Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1393D-25G
PC1393D-100G
PC1393D-10G
APOSPC1393D-25GEA
1210
CZK
APOSPC1393D-25G
APOSPC1393D-100G
APOSPC1393D-10G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Vzorec:
C₅H₁₀BrF₂O₃P Bod varu: 40…41 °C/0,5mmHg Hustota: 1,503 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00069118 CAS číslo: 65094-22-6 |