Tisk…
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1392-100G
APOSPC1392-100GEA 3060 CZK
APOSPC1392-100G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Bod varu: 103…104 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042183
CAS číslo: 175278-11-2