Tisk…
6-Fluoro-o-toluidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1391-5G PC1391-100G PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA 622 CZK
APOSPC1391-5G APOSPC1391-100G APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 88…89 °C/13mmHg
Hustota: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06658252
CAS číslo: 443-89-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III