2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1390-25G
PC1390-100G
PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA
10490
CZK
APOSPC1390-25G
APOSPC1390-100G
APOSPC1390-5G
2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
2-Bromo-1,1-difluoroethylene
Vzorec:
C₂HBrF₂ Bod varu: 6,1 °C Bod tání: –115 °C Hustota: 1,817 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: <23 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
359-08-0 UN: 3161 ADR: 2.1, |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...