Tisk…
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 3870 CZK
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Bod tání: 137…139 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797825
CAS číslo: 317-46-4