Tisk…

1-Bromo-3,5-difluorobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,5-Difluorobromobenzene

PC1385-100G PC1385-1KG PC1385-250G
APOSPC1385-100GEA 622 CZK
APOSPC1385-100G APOSPC1385-1KG APOSPC1385-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99
Bod varu: 140…141 °C
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1.676 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010305
CAS číslo: 461-96-1
UN: 1993
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR