2-Bromo-1,4-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
PC1384-100G
PC1384-500G
PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA
1160
CZK
APOSPC1384-100G
APOSPC1384-500G
APOSPC1384-25G
2-Bromo-1,4-difluorobenzene 98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrF₂ Bod varu: 58…59 °C/20mmHg Bod tání: –31 °C Hustota: 1,708 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000345 CAS číslo: 399-94-0 EINECS: 206-920-0 |