Tisk…
4-Bromo-1,2-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 1450 CZK
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Bromo-1,2-difluorobenzene 98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
Bod varu: 150…151 °C
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,707 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000304
CAS číslo: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III