Tisk…
1-Bromo-2,6-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
PC1382D-100G PC1382D-25G
APOSPC1382D-100GEA 1870 CZK
APOSPC1382D-100G APOSPC1382D-25G
1-Bromo-2,6-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
Bod varu: 61 °C/35mmHg
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009894
CAS číslo: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III