Tisk…
1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluorobromobenzene
PC1382-100G PC1382-1KG PC1382-250G
APOSPC1382-100GEA 744 CZK
APOSPC1382-100G APOSPC1382-1KG APOSPC1382-250G
1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000330
CAS číslo: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III